Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ Præcisions-kogeplade, 20 °C til 300 °C
Artikelnummer. 10039190
Skift visning
Elektriske krav:
220/240 V, 2200 W
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Elektriske krav Pakningsstørrelse
10039190 220/240 V, 2200 W Hver
1 options
Artikelnummer. 10039190 Leverandør Gestigkeit Harry™ Leverandørnr. PZ35
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Form: Firkantet, Størrelse: 13,8 x 13,8 tommer.
Form: Firkantet; Størrelse: 13,8 x 13,8
Form: Firkantet; Størrelse: 13,8 x 13,8 tommer.
Tekniske data
Størrelse 13,8 x 13,8 tommer.
Temperatur (metrisk) 20 °C til 300 °C
Vægt (engelsk) 23.8 lb.
Højde (metrisk) 155 mm
Vægt (metrisk) 10.8 kg
Watt 2200 W
Elektriske krav 220/240 V, 2200 W
Form Firkant
Spænding 230 V
Type Varmeplade
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.