Få mere at vide
Ohaus™ Præcisions balance med høj kapacitet
Shop alle Ohaus produkter
                                Volumen:
                                12 kg
                                24 kg
                                35 kg
                                Model-:
                                EX12001M-EU
                                EX24001M-EU
                                EX35001M-EU
                                Pakningsstørrelse: 
                                Hver
                    Beskrivelse
- Skærm: 5,7 tommer (145 mm) fuldfarve VGA grafisk touchskærm med brugerstyret lysstyrke
- AC Adapter (medfølger) eller genopladeligt batteri (tilbehør sælges separat)
- RS232 og USB (inkluderet) eller anden RS232/Ethernet (tilbehør sælges separat) . GLP/GMP dataoutput med realtidsur.
- Modulært design, IP54 metalbase, trykstøbt tophus, gryde i rustfrit stål, niveauindikator på forsiden, integreret vægt under krogen, kalibreringslås, to berøringsfri sensorer, fuldt hus i brugsdæksel
- Valgbare miljøfiltre, automatisk tarering, brugervalgbare kalibreringspunkter for spændvidde, softwarelås- og nulstillingsmenu, brugervalgbare kommunikationsindstillinger og dataudskrivningsmuligheder, brugerdefinerbare projekt- og bruger-id'er, automatisk standby
            Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | OIML F1 eller ASTM Klasse 2 | 
| Tilslutningstype | Standard RS232, 2x USB , Valgfri 2. RS232 eller Ethe | 
| Volumen | 12 kg | 
| Display Type | 5,7 tommer. Fuldfarve VGA grafisk touchskærm | 
| Læsbarhed | 0.1 g | 
| Til brug med (applikation) | I laboratoriet, i betonindustrien, i montage-l | 
| IP-vurdering | IP54 | 
| Nivellering | Fingerhjul skal justeres for at nivellere balanen | 
| Linearitet | ±0,2 g | 
| Materiale | Bundhus af trykstøbt metal | 
| Vis mere | 
Kampagner
- 
             	Multiple Manufacturers
	Equipment End of Year SaleDon't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment, instruments and services.Promo Code: 24121Expires: 2025-12-20 Days49Hours5Minutes20Seconds11  
                    Korrektion af produktindhold
Produkttitel
			Ohaus™ Præcisions balance med høj kapacitet > 
            Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion