Få mere at vide
Ohaus™ Præcisions balance med høj kapacitet
Artikelnummer. 15379042 Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
12 kg
24 kg
35 kg
Model-:
EX12001M-EU
EX24001M-EU
EX35001M-EU
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15379042
Brand: Ohaus™ 30057067
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forenkle selv de mest komplekse laboratoriemålinger med høj kapacitet med denne vægt. Ohaus™ Præcisionsvægte med høj kapacitet giver uovertruffen funktionalitet i en række højtydende vægte med høj kapacitet.
  • Skærm: 5,7 tommer (145 mm) fuldfarve VGA grafisk touchskærm med brugerstyret lysstyrke
  • AC Adapter (medfølger) eller genopladeligt batteri (tilbehør sælges separat)
  • RS232 og USB (inkluderet) eller anden RS232/Ethernet (tilbehør sælges separat) . GLP/GMP dataoutput med realtidsur.
  • Modulært design, IP54 metalbase, trykstøbt tophus, gryde i rustfrit stål, niveauindikator på forsiden, integreret vægt under krogen, kalibreringslås, to berøringsfri sensorer, fuldt hus i brugsdæksel
  • Valgbare miljøfiltre, automatisk tarering, brugervalgbare kalibreringspunkter for spændvidde, softwarelås- og nulstillingsmenu, brugervalgbare kommunikationsindstillinger og dataudskrivningsmuligheder, brugerdefinerbare projekt- og bruger-id'er, automatisk standby
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance OIML F1 eller ASTM Klasse 2
Tilslutningstype Standard RS232, 2x USB , Valgfri 2. RS232 eller Ethe
Volumen 12 kg
Display Type 5,7 tommer. Fuldfarve VGA grafisk touchskærm
Læsbarhed 0.1 g
Til brug med (applikation) I laboratoriet, i betonindustrien, i montage-l
IP-vurdering IP54
Nivellering Fingerhjul skal justeres for at nivellere balanen
Linearitet ±0,2 g
Materiale Bundhus af trykstøbt metal
Model- EX12001M-EU
Gentagelighed ±0,1 g
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 30 °C
Type Præcisionsbalance med høj kapacitet
Vejetilstande Vejning, deletælling, procentvejning, kontrol
Dimensioner (D x B x H) 443 x 377 × 120 mm
Bredde (metrisk) 377 mm
Bredde (metrisk) panorering 377 mm
Højde (metrisk) 120 mm
Dybde (metrisk) 443 mm
Dybde (metrisk) panorering 311 mm
Vægt (metrisk) 10 kg
Elektriske krav Strømindgang 100 til 240VAC, 0,5 til 0,25A, 47 til 63H
Spænding 100 til 240 V
Watt 15 w
Strømstyrke 0,63 A
Frekvens 47/63 Hz