Få mere at vide
Thermo Scientific™ Precision™ Generelle bade PROMO
Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
10 l
28 l
Model-:
Precision GP 28
Præcision GP 10
Inkluderer:
24 liter termiske perler
8 l termiske perler
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Hver
Beskrivelse
- Frigør værdifuld bordplads med mindre fodaftryk sammenlignet med tidligere modeller
- Avanceret mikroprocessorregulator er designet til udvidet funktionalitet
- Beskyt dit arbejde med akustiske alarmer
- Gem nemt almindeligt anvendte indstillinger med fire forudindstillede temperaturer
- Enkel at betjene og overvåge med ikonbaseret grafisk display
- Forbedret hængseldesign understøtter åben lågkonfiguration og nem afmontering af låget
- Hjælper til at forhindre skader på badet og overophedning med beskyttelse mod lavt væskeindhold
- Forenkel betjeningen med hurtig afbrydelse af afløb på 10, 20 og 28 l og dobbelt modus
- Garanti varierer fra land til land, kontakt os for detaljer
Tekniske data
Tekniske data
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| Controller type | Digital |
| Kapacitet (metrisk) | 28 l |
| Certificeringer/compliance | UL, CE |
| Temperaturområde | Omgivende forhold til 100 °C |
| Vise | Monokrom LCD |
| Inkluderer | 24 liter termiske perler |
| Materiale | Epoxy pulverlakeret udvendigt |
| Model- | Precision GP 28 |
| Forudindstillede temperaturer | 4 |
| Vis mere |