Få mere at vide
Thermo Scientific™ Precision™ General Purpose Baths
Artikelnummer. 15305867 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
Precision GP 02
Precision GP 05
Precision GP 10
Precision GP 15D
Precision GP 20
Precision GP 28
Præcision GP 2S
Kapacitet (metrisk):
2 l
5 l
10 l
15 l
20 l
28 l
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15305867 Precision GP 20 20 l Hver
15395837 Precision GP 02 2 l Hver
15375857 Præcision GP 2S 2 l Hver
15385857 Precision GP 05 5 l Hver
15395857 Precision GP 10 10 l -
15315867 Precision GP 28 28 l Hver
15325867 Precision GP 15D 15 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15305867 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSGP20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10150.00 DKK
    9326.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 823.80 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Understøtter en lang række applikationer med vandbade til generelt brug, designet til at holde temperaturen fra omgivende forhold til 100 °C. Højtydende bade spænder fra 2 l til 28 l.
Understøtter en lang række applikationer med Thermo Scientific™ Precision™ vandbade til generelt brug, designet til at holde vandtemperaturen fra omgivende forhold til 100 °C. Disse robuste, højtydende bade spænder fra 2 l til 28 l, inklusive lavvandede modeller. Overtemperatursikkerhedskredsløb er designet til at forhindre termisk instabilitet, mens nye auto-tænd- og auto-sluk-timere giver dig mulighed for at optimere driftsplaner. Drag fordel af enestående kemikalie- og korrosionsbestandighed med epoxy-pulverlakeret yderside, og rengør nemt kammeret med det sømløse indre af rustfrit stål.
  • Frigør værdifuld bordplads med mindre fodaftryk sammenlignet med tidligere modeller
  • Avanceret mikroprocessorregulator er designet til udvidet funktionalitet
  • Beskyt dit arbejde med akustiske alarmer
  • Gem nemt almindeligt anvendte indstillinger med fire forudindstillede temperaturer
  • Enkel at betjene og overvåge med ikonbaseret grafisk display
  • Forbedret hængseldesign understøtter åben lågkonfiguration og nem afmontering af låget
  • Hjælper til at forhindre skader på badet og overophedning med beskyttelse mod lavt væskeindhold
  • Forenkel betjeningen med hurtig afbrydelse af afløb på 10, 20 og 28 l og dobbelt modus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kammermateriale Rustfrit stål
Controller type Digital
Kapacitet (metrisk) 20 l
Certificeringer/compliance UL, CE
Temperaturområde Omgivende forhold til 100 °C
Type Vandbad
Vise Monokrom LCD
Varmekapacitet 1200 w
Inkluderer Klar gavlbetræk af polycarbonat og gummiand
Materiale Epoxy pulverlakeret stål
Model- Precision GP 20
Forudindstillede temperaturer 4
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturensartethed ±0,2 °C
Dimensioner (L x B x H) 15,4 x 21,8 x 9,2 tommer (392 x 555 x 233 mm)
Elektriske krav 120/230 V 50/60 Hz
Strømstyrke 9.0-10.5 / 4.3-5.0 (120V/230V)