Få mere at vide
Fisherbrand™ Høj præcision, digitalt tørblokvarmesystem
Artikelnummer. 17295546 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Antal blokke:
1 blok
2 blokke
4 blokke
Højde (metrisk):
100 mm
120 mm
Watt:
150 W
300 W
600 W
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal blokke Højde (metrisk) Watt
17295546 4 blokke 100 mm 600 W
17275546 1 blok 120 mm 150 W
17285546 2 blokke 100 mm 300 W
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17295546
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Giver fantastisk temperaturkontrol og et bredt udvalg af udskiftelige blokke for maksimal fleksibilitet. Disse tørre blokvarmesystemer kombinerer ideel temperaturkontrol og ensartethed over et temperaturområde på +5 C °til 130 °C.
  • Højeffektvarmer til hurtig opvarmning - 25 C °til 100 C °på kun 15 minutter
  • Enkel at bruge rotor plus to taster giver adgang til den interaktive grænseflade for hurtig, præcis opsætning og brug
  • Tydeligt digitalt display er let at læse på afstand for øjeblikkelig tryghed
  • Praktisk timerfunktion, med hørbar summer, til reaktionstiming og funktionstiming, f.eks. forsinket tænding/slukning af varmeapparatet
  • Bredt udvalg af udskiftelige blokke giver dig mulighed for at blande og matche prøverør som ønsket med ekstraktionsværktøj, der leveres som standard for nem og sikker fjernelse af blokke
  • Valgfrit sikkerhedsdæksel beskytter prøver mod kontaminering og brugere mod utilsigtet kontakt med varme blokke
  • Overtemperaturudskæring beskytter dine prøver og din arbejdsplads
  • Højkvalitets, robust konstruktion i strømlinet coolwall aluminium og kemikaliebestandig plast er holdbar i krævende miljøer
  • Kompakt fodaftryk for at optimere brugen af bænkplads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,7 til 16,9 oz.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 50 til 500 ml
Kammermateriale Aluminium
Til brug med (udstyr) Udskiftelige blokke
Materiale Kemisk resistent plast
Antal steder 4
Stiktype EU, UK,
Relativ luftfugtighed 80%
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 130 °C
Type Tørbadsblok
Til brug med (applikation) Enzymfordøjelse og aktivitetsstudier, nukleinsyrehybridisering
Opvarmningstid 20 min. (25 °C til 100 °C)
Antal blokke 4 blokke
Temperaturstabilitet 0,1 °C ved 37 °C
Temperaturensartethed 0,1 °C ved 37 °C
Stopur 1 til 999 min.
garanti 3 år
Længde (engelsk) 15,4 tommer.
Længde (metrisk) 390 mm
Bredde (engelsk) 7,9 tommer
Bredde (metrisk) 200 mm
Højde (engelsk) 3,9 tommer.
Højde (metrisk) 100 mm
Dybde (engelsk) 15 tommer
Dybde (metrisk) 380 mm
Spænding 220/240 V
Watt 600 W