Få mere at vide
Slice™ Præcisionsskærer
Beskrivelse
- Kombinerer det samme sikrere mikrokeramiske blad, som gjorde originalen populær Slice™ version med nye funktioner som en udskiftelig bladpatron og no-roll design.
- Lille klinge er lavet af ekstremt hårdt zirconiumoxid og fremstillet med en proprietær proces, der skaber en finger-friendly kant.
- Håndtagets rillede fingergreb giver kontrol til detaljerede skæreopgaver
- Mikrokeramisk klinge er ekstremt hårdt, men lille og meget sikkert.
- Brugt som en kuglepen til at lave detaljerede, indviklede snit af tynde materialer
- Har en udskiftelig bladpatron og et design uden rulle.
- Installeret klingetype: Mikrokeramik
- Slidstærkt nylonhåndtag med pegefingergreb
- Ambidextrous design
- Finger-friendly™ klinge skærer effektivt
- Reducerer skader, sænker omkostningerne
- Ikke-gnistgivende, ikke-ledende, ikke-magnetisk klinge
- Kemisk inert klinge ruster aldrig
- Olie- og smøremiddelfri klinge
- 100 procent zirconiumoxid klinge
- Bladkanten holder op til 11,2x længere end metal
- Færre klingeskift = færre skader
- Kompatible klinger: 10418
- Udskiftning af knivblad uden værktøj
Tekniske data
Tekniske data
| Bladmateriale | Keramisk |
| Produkttype | Mikrokeramisk klinge |
| Til brug med (udstyr) | 10418 klinge |
| Håndtag Materiale | Polyamid |
| Materiale til hus | Polycarbonat |
| Længde (engelsk) | 5,51 tommer |
| Længde (metrisk) | 140 mm |
| Materiale | Polyamid, polypropylen, polycarbonat, keramik |
| Farve | Hvid/orange |
| Til brug med (applikation) | Indviklet skæring på tynde materialer |
| Vis mere |