Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Precision Cover Briller
Artikelnummer. 15820692
Skift visning
12 mm dia.
Artikelnummer.
15820692 12 mm dia.
1 options
Artikelnummer. 15820692 Leverandør Marienfeld Superior™ Leverandørnr. 0117520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1396.68 DKK
    1199.38 DKK / Pakke med 1000
    Spare 197.30 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Marienfeld Superior™ Precision Cover Glasses med tykkelse nr. 1,5H har en usædvanlig nøjagtig tykkelse på 170μ m± 5μ m.
  • Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas D 263™ M af første hydrolytiske klasse
  • Til lys- og fluorescensmikroskopi, især inden for medicinsk og biologisk videnskab
  • Fremragende fladhed, absolut farveløs, helt klar
  • Brydningsindeks n e : 1,5255
  • Abbe værdi v e : 55
  • I overensstemmelse med DIN ISO 8255
  • Til in vitro diagnostiske (IVD) applikationer i henhold til IVD direktiv 98/79/EC, med CE-mærke og batchnummer for omfattende information og sporbarhed
Tekniske data
nr. pr. sag 1000
Materiale Borosilikatglas D 263™ M
Tykkelse (metrisk) 0,17± 0,005 mm
Type Dækglas
Certificeringer/compliance CE-mærke
Diameter (metrisk) 12 mm
Til brug med (applikation) Objektglas til mikroskop