Få mere at vide
Thermo Scientific™ Precision™ Coliforme vandbade
Artikelnummer. p-6447043 Shop alle Thermo Scientific produkter
Model-:
Præcision COL 19
Præcision COL 35
Kapacitet (metrisk):
19 L
35 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15305877
Brand: Thermo Scientific™ TSCOL19
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støt din fækale coliforme test med coliforme vandbade, designet specielt til denne applikation. Bade er forudindstillet til optimale temperaturer for nem brug.
Støt din fækale coliforme test med Thermo Scientific™ Precision™ coliforme vandbade, designet specielt til denne applikation. Badene er forudindstillet til optimale temperaturer på 35,0, 41,5, 44,5 og 45,5 °C for nem brug. Hvert bad er fabrikskalibreret, med senere feltkalibrering aktiveret fra frontpanelet uden brug af værktøj. Drag fordel af enestående kemikalie- og korrosionsbestandighed med epoxypulverlakeret yderside, og rengør nemt kammeret med det sømløse indre af rustfrit stål.
  • Temperaturregulator giver± 0,05 °C ensartethed og± 0,1 °C stabilitet med gavldæksel i rustfrit stål
  • Opnå enestående temperaturensartethed med perimeterrettet vandstrøm
  • Nemt at rengøre og vedligeholde badekar med spolefrit design
  • Optimer tidsplanen med automatiske tænd/sluk-timere
  • Hjælp med at forhindre overophedning af badet med beskyttelse mod lavt væskeindhold
  • Betjen og overvåg nemt med ikonbaseret grafisk display
  • Plads til højere laboratorieartikler med nyt hængslet låg i forlænget højde
  • Beskyt dit arbejde med akustiske alarmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kammermateriale Epoxy pulverlakeret stål
Controller type Digital
Kapacitet (metrisk) 19 L
Certificeringer/compliance UL, CE
Temperaturområde 35,0 °C, 41,5 °C, 44,5 °C og 45,5 °C
Type Water Bath
Vise Monokrom LCD
Varmekapacitet 1200 w
Inkluderer Gavldæksel i rustfrit stål og gummiand
Materiale Rustfrit stål
Model- Præcision COL 19
Forudindstillede temperaturer 4
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturensartethed ±0,05 °C
Dimensioner (L x B x H) 15,5 x 24,9 x 9,8 tommer (394 x 632 x 249 mm)
Strømstyrke 9.0-10.5 / 4.3-5.0 (120V/230V)