Få mere at vide
Thermo Scientific™ Precision™ Coliforme vandbade
Artikelnummer. 15315877 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
Præcision COL 19
Præcision COL 35
Kapacitet (metrisk):
19 l
35 l
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15315877 Præcision COL 35 35 l Hver
15305877 Præcision COL 19 19 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15315877 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSCOL35
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25405.00 DKK
    24173.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 1231.49 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 05-05-2027
Støt din fækale coliforme test med coliforme vandbade, designet specielt til denne applikation. Bade er forudindstillet til optimale temperaturer for nem brug.
Støt din fækale coliforme test med Thermo Scientific™ Precision™ coliforme vandbade, designet specielt til denne applikation. Badene er forudindstillet til optimale temperaturer på 35,0, 41,5, 44,5 og 45,5 °C for nem brug. Hvert bad er fabrikskalibreret, med senere feltkalibrering aktiveret fra frontpanelet uden brug af værktøj. Drag fordel af enestående kemikalie- og korrosionsbestandighed med epoxypulverlakeret yderside, og rengør nemt kammeret med det sømløse indre af rustfrit stål.
  • Temperaturregulator giver± 0,05 °C ensartethed og± 0,1 °C stabilitet med gavldæksel i rustfrit stål
  • Opnå enestående temperaturensartethed med perimeterrettet vandstrøm
  • Nemt at rengøre og vedligeholde badekar med spolefrit design
  • Optimer tidsplanen med automatiske tænd/sluk-timere
  • Hjælp med at forhindre overophedning af badet med beskyttelse mod lavt væskeindhold
  • Betjen og overvåg nemt med ikonbaseret grafisk display
  • Plads til højere laboratorieartikler med nyt hængslet låg i forlænget højde
  • Beskyt dit arbejde med akustiske alarmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kammermateriale Epoxy pulverlakeret stål
Controller type Digital
Kapacitet (metrisk) 35 l
Certificeringer/compliance UL, CE
Temperaturområde 35,0 °C, 41,5 °C, 44,5 °C og 45,5 °C
Type Vandbad
Vise Monokrom LCD
Varmekapacitet 1500 w
Inkluderer Gavldæksel i rustfrit stål og gummiand
Materiale Rustfrit stål
Model- Præcision COL 35
Forudindstillede temperaturer 4
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturensartethed ±0,05 °C
Dimensioner (L x B x H) 15,5 x 36,9 x 9,8 tommer (394 x 938 x 249 mm)
Strømstyrke 11.2-13.1 / 5.4-6.3 (120V/230V)