Beskrivelse
Støt din fækale coliforme test med Thermo Scientific™ Precision™ coliforme vandbade, designet specielt til denne applikation. Badene er forudindstillet til optimale temperaturer på 35,0, 41,5, 44,5 og 45,5 °C for nem brug. Hvert bad er fabrikskalibreret, med senere feltkalibrering aktiveret fra frontpanelet uden brug af værktøj. Drag fordel af enestående kemikalie- og korrosionsbestandighed med epoxypulverlakeret yderside, og rengør nemt kammeret med det sømløse indre af rustfrit stål.
- Temperaturregulator giver± 0,05 °C ensartethed og± 0,1 °C stabilitet med gavldæksel i rustfrit stål
- Opnå enestående temperaturensartethed med perimeterrettet vandstrøm
- Nemt at rengøre og vedligeholde badekar med spolefrit design
- Optimer tidsplanen med automatiske tænd/sluk-timere
- Hjælp med at forhindre overophedning af badet med beskyttelse mod lavt væskeindhold
- Betjen og overvåg nemt med ikonbaseret grafisk display
- Plads til højere laboratorieartikler med nyt hængslet låg i forlænget højde
- Beskyt dit arbejde med akustiske alarmer
Tekniske data
Tekniske data
| Kammermateriale | Epoxy pulverlakeret stål |
| Controller type | Digital |
| Kapacitet (metrisk) | 19 l |
| Certificeringer/compliance | UL, CE |
| Temperaturområde | 35,0 °C, 41,5 °C, 44,5 °C og 45,5 °C |
| Type | Vandbad |
| Vise | Monokrom LCD |
| Varmekapacitet | 1200 w |
| Inkluderer | Gavldæksel i rustfrit stål og gummiand |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vis mere |