Få mere at vide
Thermo Scientific™ Precision™ Circulating Water Baths
Artikelnummer. 15345867 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
19 l
35 l
89 l
Model-:
Precision CIR 89
Præcision CIR 19
Præcision CIR 35
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Model- Pakningsstørrelse
15345867 35 l Præcision CIR 35 Hver
15335867 19 l Præcision CIR 19 Hver
15183804 19 l Præcision CIR 19 Hver
15355867 89 l Precision CIR 89 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15345867 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSCIR35
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22665.00 DKK
    21562.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 1102.82 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Opnå enestående temperaturensartethed for dine prøver med perimeterrettet vandstrøm for disse cirkulerende vandbade. Med avanceret temperaturregulator.
Sørg for ensartet temperatur og kontrol med disse Thermo Scientific™ Precision™ cirkulerende vandbade, hvilket er særligt kritisk, når man arbejder med enzymer og ved serologiske applikationer. Disse højtydende bade fås i tre forskellige modeller og har en mikroprocessorstyring og inkluderer et aftageligt gavldæksel i rustfrit stål, diffuserbakke og gummiand.
  • Opnå forbedret temperaturensartethed med perimeterrettet vandstrøm
  • Nemt at rengøre og vedligeholde badekaret med spolefrit indvendigt design
  • Optimer tidsplanen med automatiske tænd/sluk-timere
  • Plads til højere laboratorieartikler med nyt hængslet låg og udvidet højde
  • Hjælper med at forhindre overophedning af badet og beskadigelse med beskyttelse mod lavt væskeindhold
  • Betjen og overvåg nemt med ikonbaseret grafisk display
  • Beskyt dit arbejde med akustiske alarmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 9,2 gal.
Controller type Digital
Kapacitet (metrisk) 35 l
Certificeringer/compliance UL, CE
Kommunikation Digital
Temperaturområde Omgivende +5 til 100 °C
Vise Monokrom LCD
Varmekapacitet 1500 w
Inkluderer 1 gavldæksel i rustfrit stål og gummiand
Materiale Rustfrit stål, AISI 304
Model- Præcision CIR 35
Forudindstillede temperaturer 4
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturensartethed ±0,05 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 12 x 27,3 x 7,6 tommer (305 x 692 x 192 mm)
Dimensioner (L x B x H) 15,5 x 36,9 x 9,8 tommer (394 x 938 x 249 mm)
Elektriske krav Global spænding 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz
Strømstyrke 11.2-13.1 / 5.4-6.3 (120V/230V)