Få mere at vide
Norell™ Præcisionsborosilikatglas NMR-prøverør
Artikelnummer. 12882296
Skift visning
Længde (metrisk):
178 mm
203 mm
Koncentricitet (metrisk):
0,004 mm
0,005 mm
0,019 mm
0,020 mm
0,025 mm
0,040 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Koncentricitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12882296 203 mm 0,019 mm Pakke med 5
12832336 203 mm 0,020 mm Pakke med 5
12802336 178 mm 0,005 mm Pakke med 5
12812336 203 mm 0,005 mm Pakke med 5
12842306 203 mm 0,040 mm Pakke med 25
12802306 203 mm 0,025 mm Pakke med 25
12832296 178 mm 0,004 mm Pakke med 5
12842296 203 mm 0,004 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12882296 Leverandør Norell™ Leverandørnr. 507HP8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    493.00 DKK
    430.15 DKK / Pakke med 5
    Spare 62.85 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Til auto-sampling-systemer og high-throughput NMR
  • Til auto-sampling-systemer og high-throughput NMR
  • De Norell Standard Series™ af NMR-rør er udviklet til kvalitet og præcision
  • Stort set al bund- og vægvariation er blevet elimineret, hvilket i høj grad forbedrer flimringstider og prøvereproducerbarhed
  • Uanset om man overvåger en reaktion, leder efter en ny forbindelse eller laver rutinemæssig NMR, standarden Series™ er det foretrukne rør for nutidens videnskabsmand
  • Alle rør har polerede ender, hvilket gør dem mindre modtagelige for at gå i stykker
  • Der medfølger farvede kasketter
Tekniske data
Koncentricitet (metrisk) 0,019 mm
Længde (metrisk) 203 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype NMR prøverør
Emballage 5 Pakke
Diameter (metrisk) Udvendig 4.97 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4.2 mm
Inkluderer Kasketter