Få mere at vide
Slice™ Præcisionsblade
Artikelnummer. 16443609
Skift visning
Længde (metrisk) klinge:
27,1 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk) klinge
16443609 27,1 mm
1 options
Artikelnummer. 16443609 Leverandør Slice™ Leverandørnr. 10418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.00 DKK
    209.62 DKK / Pakke med 4
    Spare 27.38 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Beregnet til brug med Slice™ Præcisionsskærere. Har et udskifteligt mikrokeramisk blad, der er ideelt til detaljerede snit i tynde materialer.
  • Bladtype: mikrokeramik
  • Sikrere end traditionelle klinger
  • Finger-friendly™ kanten skærer effektivt
  • Holder op til 11,2 gange længere end metalblade
  • Færre klingeskift = færre skader
  • Reducerer skader, sænker omkostningerne
  • Ikke-gnistgivende, ikke-magnetisk, ikke-ledende
  • Kemisk inert; ruster aldrig
  • Fri for olie og smøremidler
  • Kræver ikke bortskaffelse af skarpe kasser
  • Kompatible håndtag: 10416, 10417
  • 4 knive pr pakke
Tekniske data
Bladmateriale Plast og zirconiumoxid
Produkttype Præcision mikro-keramiske klinger
Til brug med (applikation) Skær tynde materialer
Længde (engelsk) Blade 1,07 tommer.
Længde (metrisk) klinge 27,1 mm
Til brug med (udstyr) Slice™ håndtag 10416& 10417
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Mængde 4