Få mere at vide
Fisherbrand™ Precision-vægte
Artikelnummer. 15967500 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen:
220 g
420 g
820 g
2200 g
4200 g
6200 g
Model-:
FPRS2202/E
FPRS223
FPRS223/E
FPRS4201
FPRS4201/E
FPRS4202
FPRS4202/E
FPRS423
FPRS423/E
FPRS6201/E
FPRS822
FPRS822/E
Kalibrering:
Internal (Internt)
Udseende
Dimensioner (D x B x H):
317 x 201 x 93 mm
317 x 201 x 303 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Model- Kalibrering Dimensioner (D x B x H) Pakningsstørrelse
15967500 420 g FPRS423 Internal (Internt) 317 x 201 x 303 mm Hver
15947500 220 g FPRS223 Internal (Internt) 317 x 201 x 303 mm Hver
15937500 220 g FPRS223/E Udseende 317 x 201 x 303 mm Hver
15957500 420 g FPRS423/E Udseende 317 x 201 x 303 mm Hver
15987500 820 g FPRS822 Internal (Internt) 317 x 201 x 93 mm Hver
15977500 820 g FPRS822/E Udseende 317 x 201 x 93 mm Hver
15997500 2200 g FPRS2202/E Udseende 317 x 201 x 93 mm Hver
15947510 4200 g FPRS4201 Internal (Internt) 317 x 201 x 93 mm Hver
15937510 4200 g FPRS4201/E Udseende 317 x 201 x 93 mm Hver
15927510 4200 g FPRS4202 Internal (Internt) 317 x 201 x 93 mm Hver
15917510 4200 g FPRS4202/E Udseende 317 x 201 x 93 mm Hver
15957510 6200 g FPRS6201/E Udseende 317 x 201 x 93 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15967500
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med RS232-tilslutning til nem kommunikation, et baggrundsbelyst display og en enkel grænseflade til ukompliceret betjening, er disse vægte perfekt designet til din arbejdsplads.
  • Stort trækskærm med skydetop og sidedøre
  • Standard RS-232-tilslutning for nem dataoverførsel
  • Platform i rustfrit stål
  • To justerbare fødder, der giver brugeren mulighed for at udjævne balancen
  • Niveauindikator foran - ingen grund til at se bag på vægten under nivelleringsprocessen
  • Smart design og holdbar konstruktion - lille fodaftryk, der sparer plads på bordpladen og samtidig giver en stor vejeflade
  • Designet til ukompliceret betjening med letanvendelig skærm og grænseflade
  • Kalibreringslås med sikkerhedsløkke bag på vægten
  • Vejetilstande omfatter vejning, optælling af dele og procentvejning
  • Inkluderer AC-adapter
  • Certificeringer: FCC, CE
  • To års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Internal (Internt)
Certificeringer/compliance GLP med valgfri printeroverholdelse
Tilslutningstype RS232
Volumen 420 g
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.001 g
Inkluderer AC-adapter
Linearitet 0.002 g
Min. Prøvevægt 0.82 g
Model- FPRS423
Gentagelighed 0.001 g
Stabiliseringstid 2 sek.
Type Præcisionsvægt med trækskærm
garanti 2 år
Vejetilstande Vejning, optælling af dele, procentvejning
Dimensioner (D x B x H) 317 x 201 x 303 mm
Diameter (metrisk) ydre pande 120 mm
Elektriske krav 100/240 V∼ 200 mA 50/60 Hz 12/18 VA
Strømstyrke 0,5 A
Frekvens 50/60 Hz