Få mere at vide
Fisherbrand™ Precision-vægte
Med RS232-tilslutning til nem kommunikation, et baggrundsbelyst display og en enkel grænseflade til ukompliceret betjening, er disse vægte perfekt designet til din arbejdsplads.
Brand: Fisherbrand™ 30488150
4839.37 DKK valid until 2025-12-20
Use promo code "24121" to get your promotional price.
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
- Standard RS-232-tilslutning for nem dataoverførsel
- Platform i rustfrit stål
- To justerbare fødder, der giver brugeren mulighed for at udjævne balancen
- Niveauindikator foran - ingen grund til at se bag på vægten under nivelleringsprocessen
- Smart design og holdbar konstruktion - lille fodaftryk, der sparer plads på bordpladen og samtidig giver en stor vejeflade
- Stort, klart baggrundsbelyst display gør det nemt at se resultaterne
- Fire mekaniske taster muliggør nem betjening af grundlæggende anvendelsestilstande
- Vejetilstande omfatter vejning, optælling af dele og procentvejning
- Inkluderer AC-adapter
- Certificeringer: FCC, CE
- To års garanti
Tekniske data
Internal (Internt) | |
RS232 | |
Baggrundsbelyst LCD | |
AC-adapter | |
200 g | |
0.1 g | |
Precision-vægt | |
Vejning, optælling af dele, procentvejning | |
180 mm | |
0,5 A |
GLP med valgfri printeroverholdelse | |
4200 g | |
0.1 g | |
0.2 g | |
FPRS4201 | |
1 sek. | |
2 år | |
317 x 201 x 93 mm | |
100/240 V∼ 200 mA 50/60 Hz 12/18 VA | |
50/60 Hz |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Quality Analysis and Quality Control Testing
Save up to 59% on some of our most popular productsPromo Code: 24140Expires: 2025-08-24
Days
5Hours
12Minutes
20Seconds
46 -
Fisherbrand
Fisherbrand Sweet Deals on Top Products
Get up to 60% off select Fisherbrand productsPromo Code: 24167Expires: 2025-08-31
Days
12Hours
12Minutes
20Seconds
46 -
Multiple Manufacturers
Sample Preparation, Filtration and Storage
Get up to 80% off some of our most popular products.Promo Code: 24124Expires: 2025-08-31 Redemption Only
-
Multiple Manufacturers
Equipment End of Year Sale
Don't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment and instruments.Promo Code: 24121Expires: 2025-12-20
Days
123Hours
12Minutes
20Seconds
46New Offer Save Up to 50% -
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
Days
68Hours
12Minutes
20Seconds
46New Offer Save Up to 87%