Få mere at vide
OHAUS™ Præcisionsbalance - PR Serie Artikelnummer.: 16526244
OHAUS™ Præcisionsbalance - PR Serie
Artikelnummer. p-7085845 Alle ansehen Ohaus Produkte
PR2202M
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Model-:
PR1602M
PR2202M
PR223M
PR4201M
PR4202M
PR423M
PR523M
PR6201M
missing translation for 'unitSize'
Hver
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16526244
Brand: OHAUS™ 30524610
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Designet til rutinemæssige vejeapplikationer på din arbejdsplads
  • De PR er udstyret med 3 essentielle vejetilstande, RS-232-forbindelse til dataoverførsel og lagring og intern kalibrering (i udvalgte modeller), hvilket gør den ideel til rutinemæssige vejeapplikationer.
  • Udstyret med et letlæseligt, klart baggrundsbelyst display og en enkel brugergrænseflade PR er utrolig nem at betjene, og der kræves næsten ingen træning.
  • PR'ens lille fodaftryk sparer plads på skrivebordet, mens den giver en stor vejeflade. De PR er holdbart konstrueret og har en gryde i rustfrit stål til at modstå daglig brug på arbejdspladsen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tilslutningstype RS232 (en port inkluderet)
Oversigt Brugervalgbare miljøfiltre og lysstyrkeindstillinger, automatisk tarering, automatisk dæmpning, brugervalgbare span-kalibreringspunkter, softwarelåse- og nulstillingsmenu, brugervalgbare kommunikationsindstillinger og dataudskrivningsindstillinger, brugerdefinerbare projekt- og bruger-id'er, softwareoverbelastnings-/underbelastningsindikator, stabilitetsindikator
Volumen 2200.00 g
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.0100 g
Til brug med (applikation) Grundlæggende vejning, deletælling, procentvejning
Linearitet 0.0200 g
Model- PR2202M
Gentagelighed 0.0100 g
Stabiliseringstid 1.000 s
Vejetilstande Gram, Kilogram,& Carat
Dimensioner (L x B x H) 55.000 x 39.000 x 29.000 cm
Længde (engelsk) 12,50 tommer.
Længde (metrisk) 317.00 mm
Bredde (engelsk) 7,90 tommer.
Bredde (metrisk) 201.00 mm
Højde (engelsk) 3,70 tommer.
Højde (metrisk) 93.000 mm
Dybde (engelsk) 12,50 tommer.
Dybde (metrisk) 317.00 mm
Vægt (engelsk) 7.700 lb.
Vægt (metrisk) 3.500 kg
Elektriske krav AC Adapter (medfølger)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
OHAUS™ Præcisionsbalance - PR Serie >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt