Få mere at vide
OHAUS™ Præcisionsbalance - PR Serie
Artikelnummer. 16536244 Shop alle Ohaus produkter
Model-:
PR1602M
PR2202M
PR223M
PR4201M
PR4202M
PR423M
PR523M
PR6201M
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16536244
Brand: OHAUS™ 30524611
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til rutinemæssige vejeapplikationer på din arbejdsplads
  • De PR er udstyret med 3 essentielle vejetilstande, RS-232-forbindelse til dataoverførsel og lagring og intern kalibrering (i udvalgte modeller), hvilket gør den ideel til rutinemæssige vejeapplikationer.
  • Udstyret med et letlæseligt, klart baggrundsbelyst display og en enkel brugergrænseflade PR er utrolig nem at betjene, og der kræves næsten ingen træning.
  • PR'ens lille fodaftryk sparer plads på skrivebordet, mens den giver en stor vejeflade. De PR er holdbart konstrueret og har en gryde i rustfrit stål til at modstå daglig brug på arbejdspladsen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype RS232 (en port inkluderet)
Oversigt Brugervalgbare miljøfiltre og lysstyrkeindstillinger, automatisk tarering, automatisk dæmpning, brugervalgbare span-kalibreringspunkter, softwarelåse- og nulstillingsmenu, brugervalgbare kommunikationsindstillinger og dataudskrivningsindstillinger, brugerdefinerbare projekt- og bruger-id'er, softwareoverbelastnings-/underbelastningsindikator, stabilitetsindikator
Volumen 4200.00 g
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.0100 g
Til brug med (applikation) Grundlæggende vejning, deletælling, procentvejning
Linearitet 0.0200 g
Model- PR4202M
Gentagelighed 0.0100 g
Stabiliseringstid 1.000 s
Vejetilstande Gram, Kilogram,& Carat
Dimensioner (L x B x H) 55.000 x 39.000 x 29.000 cm
Længde (engelsk) 12,50 tommer.
Længde (metrisk) 317.00 mm
Bredde (engelsk) 7,90 tommer.
Bredde (metrisk) 201.00 mm
Højde (engelsk) 3,70 tommer.
Højde (metrisk) 93.000 mm
Dybde (engelsk) 12,50 tommer.
Dybde (metrisk) 317.00 mm
Vægt (engelsk) 7.700 lb.
Vægt (metrisk) 3.500 kg
Elektriske krav AC Adapter (medfølger)