Få mere at vide
Precious Metals, plasma standard solution, Specpure™, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru @ 100μg/mL
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Beskrivelse
Ædelmetaller, plasmastandardløsning er nyttig som standard til bestemmelse af metaller ved induktivt koblet plasma-massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Precious Metals, plasma standard solution |
| Navn note | Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru @ 100μg/mL |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | Matrix: 20% HCl |
| MDL nummer | MFCD00151264 |
| FN nummer | UN1789 |
| Opløselighed | Miscible with water |
| Mængde | 100 mL |
| Grad | Specpure |