Få mere at vide
Digi-Sense™ Forkalibreret lommetermometer
Artikelnummer. p-7114293
Dimensioner (L x B x H):
16,51 x 7,62 x 15,2 cm
22,86 x 5,08 x 20,6 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15820046
Brand: Digi-Sense™ 2025033
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Batteri
Digi-Sense Prækalibrerede lommetermometre giver hurtige temperaturaflæsninger med fremragende nøjagtighed
  • Pålidelige målinger
  • Forkalibreret til NIST-sporbare standarder
garanti
2 år
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 22,86 x 5,08 x 20,6 cm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Laboratorie, pædagogisk, R &D
Højde (engelsk) 8,125 tommer.
Højde (metrisk) 20.6 cm
Inkluderer Beskyttende sondeafskærmning, batteri og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal
Længde (metrisk) 22.86 cm
Måletid 20 sek.
Sondetype Penetration
Opløsning 0,1°
Produkttype Digitalt lommetermometer i penstil
Maks. Temperatur (engelsk) 482 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 250 °C
Min. Temperatur (engelsk) -40 °F
Min. Temperatur (metrisk) -40 °C
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +482 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +250 °C
Kalibreret NIST-sporbar
Batteritype 1.5V LR44
Nøjagtighed ±1,5 % af læsning +2,0°
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 5.08 cm