Få mere at vide
Digi-Sense™ Prækalibrerede kompakte klemmemålere
Artikelnummer. 15810056
Skift visning
Produkttype:
AC Kun nuværende
AC/DC-strøm, sand RMS
Frekvens:
10 til 10.000 Hz
10 til 100.000 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Frekvens Pakningsstørrelse
15810056 AC/DC-strøm, sand RMS 10 til 100.000 Hz Hver
15800056 AC Kun nuværende 10 til 10.000 Hz Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15810056 Leverandør Digi-Sense™ Leverandørnr. 2025056
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Indeholder
Testledninger, temperatursonde, bæretaske, 9 V batteri og NIST-sporbar kalibreringsrapport leveret af InnoCal .
Digi-Sense™ Clamp Meters har et kompakt design til test på svært tilgængelige steder
  • Pålidelige målinger
  • Forkalibreret til NIST-sporbare standarder
  • Øget holdbarhed med dobbeltstøbt plasthus
  • Øjeblikkelig synlighed med LCD-advarsel ved måling af ikke-kontakt AC spænding
  • Få adgang til vanskelige testområder med den lille kæbeåbning
  • Forbedret måleenhed med data Hold-funktion på det store baggrundsbelyste display
garanti
2 år
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr
Længde (engelsk) 7,75 tommer.
Længde (metrisk) 19.7 cm
Spænding 600 V
Nøjagtighed DC volt:± 1,5 % + 2 cifre; DC strøm:± 2,8 % + 5 cifre; AC volt:± 2,0% + 5 cifre; AC strøm:± 2,8% + 5 cifre; Kapacitans:± 5,0% + 10 cifre; Frekvens:± 1,5 % + 2 cifre; Resistivitet:± 3,5 % + 5 cifre
Strømstyrke 0 til 400 A
Certificeringer/compliance CAT III 1000 V
Farve Blå/grå
Dimensioner (L x B x H) 19.7 x 7 x 4 cm
Til brug med (applikation) Bygningsvedligeholdelse og facilitetsydelser.
Højde (engelsk) 1,5625 tommer.
Højde (metrisk) 4 cm
Inkluderer Testledninger, temperatursonde, bæretaske, 9 V batteri og NIST-sporbar kalibreringsrapport leveret af InnoCal .
nr. pr. pakke 1 hv.
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til +1400 °F
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +760 °C
Bredde (engelsk) 2,75 tommer
Bredde (metrisk) 7 cm
Produkttype AC/DC-strøm, sand RMS
Frekvens 10 til 100.000 Hz