Få mere at vide
Digi-Sense™ Prækalibrerede kompakte klemmemålere
Artikelnummer. 15800056
Produkttype:
AC/DC-strøm, sand RMS
Kun vekselstrøm
Hertz:
10 til 10.000 Hz
10 til 100.000 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15800056
Brand: Digi-Sense™ 2025055
Indeholder
Test leads, temperature probe, carrying case, 9 V battery, and NIST-traceable calibration report supplied by InnoCal.
Digi-Sense™ Clamp Meters har et kompakt design til test på svært tilgængelige steder
  • Reliable measurements
  • Precalibrated to NIST-traceable standards
  • Increased durability with double-molded plastic housing
  • Instant visibility with LCD alert when measuring noncontact AC voltage
  • Access difficult testing areas with the small jaw opening
  • Improved measurement ease with data Hold function on the large backlit display
garanti
2 år
Tekniske data
Produkttype Kun vekselstrøm
Til brug med (udstyr) Electrical Equipment
Længde (engelsk) 7.75 in.
Længde (metrisk) 19.7 cm
Spænding 600 V
Nøjagtighed DC volts: ± 1.5% + 2 digits; AC volts: ± 2.0% + 5 digits; AC current: ± 2.8% + 5 digits; Frequency: ± 1.5% + 2 digits; Resistivity: ± 3.5% + 5 digits
Strømstyrke 0 to 400 A
Certificeringer/compliance CAT III 1000 V
Farve Blue/Gray
Dimensioner (L x B x H) 19.7 x 7 x 4 cm
Til brug med (applikation) Building maintenance and facility services.
Højde (engelsk) 1.5625 in.
Højde (metrisk) 4 cm
Hertz 10 til 10.000 Hz
Inkluderer Test leads, temperature probe, carrying case, 9 V battery, and NIST-traceable calibration report supplied by InnoCal.
nr. pr. pakke 1 Ea.
Temperaturområde (engelsk) -4°F to +1400°F
Temperaturområde (metrisk) -20°C to +760°C
Bredde (engelsk) 2.75 in.
Bredde (metrisk) 7 cm