Få mere at vide
Pre-Vitamin D3 Decanoate (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pre-Vitamin D3 Decanoate |
| CAS | 927822-18-2 |
| Molekylær formel | C37H62O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (1S)-3-[(1Z)-2-[(1R,3aR,7aR)-1-[(1R)-1,5-Dimethylhexyl]-2,3,3a,6,7,7a-hexahydro-7a-methyl-1H-inden-4-yl]ethenyl]-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl Decanoate, (1S)-3-[(1Z)-2-[(1R,3aR,7aR)-1-[(1R)-1,5-dimethylhexyl]-2,3,3a,6,7,7a-hexahydro-7a-methyl-1H-inden-4-yl]ethenyl]-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl ester decanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C37H62O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-19-36(38)39-33-23-20-29(4)32(27-33)22-21-31-18-15-26-37(6)34(24-25-35(31)37)30(5)17-14-16-28(2)3/h18,21-22,28,30,33-35H,7-17,19-20,23-27H2,1-6H3/b22-21-/t30-,33+,34-,35+,37-/m1/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CCC(=C(C1)\C=C/C2=CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)C)C |
| IUPAC navn | [(1S)-3-[(Z)-2-[(1R,3aR,7aR)-7a-methyl-1-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1,2,3,3a,6,7-hexahydroinden-4-yl]ethenyl]-4-methylcyclohex-3-en-1-yl] decanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 538.9 |
| Formel vægt | 538.475 |