Få mere at vide
Thermo Scientific™ Forudsuppleret Dichloran Rose-bengal Chloramphenicol (DRBC) (ISO ) Agar (Dehydreret)
Click to view available options
Mængde:
500 g
Unit Size:
500g
Description
Isoler og opregn gær og skimmelsvampe i forbindelse med fødevarefordærvelse med Thermo Scientific™ Oxoid™ Forudsuppleret Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol (DRBC) (ISO ) Agarbase (Dehydreret), mens den klæber til ISO 21527-1: 2008. På grund af tilstedeværelsen af antibiotikum Chloramphenicol i formuleringen giver mediet selektivitet over for bakterier samt reducerer skadelig kemikaliehåndtering i laboratoriet.
Brug forudsuppleret Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol (DRBC) agarbase til selektiv isolering og optælling af levedygtig gær og skimmelsvampe i fødevarer med en vandaktivitet over 0,95 aW.
Inkluderingen af chloramphenicol i dette medium undertrykker bakterievækst, hvilket tillader skimmelsvampe og gær at vokse. Hæmningen af spredning af skimmelsvampe og begrænsningen af deres kolonistørrelse resulterer i forbedret optælling og detektion. Den reducerede pH af DRBC (ISO ) Agar øger hæmningen af gær af rosen-bengalen. Forudsuppleret DRBC (ISO ) Agar indeholder 0,1 g pr. liter chloramphenicol i agarbasen. Dette fjerner behovet for tilskud og håndtering af chloramphenicol.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific™ mærke.
- overholder ISO 21527-1: 2008 standarder.
- Selektiv for levedygtige gær- og skimmelprøver i fødevareprøver.
Inkluderingen af chloramphenicol i dette medium undertrykker bakterievækst, hvilket tillader skimmelsvampe og gær at vokse. Hæmningen af spredning af skimmelsvampe og begrænsningen af deres kolonistørrelse resulterer i forbedret optælling og detektion. Den reducerede pH af DRBC (ISO ) Agar øger hæmningen af gær af rosen-bengalen. Forudsuppleret DRBC (ISO ) Agar indeholder 0,1 g pr. liter chloramphenicol i agarbasen. Dette fjerner behovet for tilskud og håndtering af chloramphenicol.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific™ mærke.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | 10 °C til 30 °C |
| Oversigt | Forudsuppleret Dichloran Rose-bengal Chloramphenicol (DRBC) (ISO ) Agar (Dehydreret) |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Agar |
| Mængde | 500 g |