Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Forudsteriliseret Sharpie, finspids
Artikelnummer. 31008264 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
31008264 Sort Pakke med 250
31008262 Blå Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31008264 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. S10FMARKBLK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2965.00 DKK
    2377.89 DKK / Pakke med 250
    Spare 587.11 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Færdigbrugte sterile permanente blækmarkører Sharpie eliminerer risiciene forbundet med overfladedesinfektionsprocedurer.
  • Gamma bestrålet sterilt til en 10-6 SAL
  • Parkeringspladsen er kontrolleret
  • Klar til brug
  • Pakket i letåbnelige Tyvek™ peel-poser
  • Minimer forureningsrisici
  • Forenkler overensstemmelse med SOP'er
  • Fjern behovet for at tørre forurenede skriveinstrumenter af
Tekniske data
Materiale Plast
Regerede Nej
Farve Sort
Dækfarve Sort
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Sterilitetscertifikat
Engangs Begrænset brug
Emballage 10 Pk.
Produkttype Steril markør
Sterilitet Steril
Tip stil Fine Point