Få mere at vide
Pre-Sort Buffer (RUO), BD Biosciences™
Beskrivelse
- Designet til at hjælpe med at forberede og vedligeholde enkeltcellesuspensioner fremstillet af lymfoidt væv, knoglemarv, perifert blod, dyrkede celler (inklusive pluripotente stamceller) eller andre kilder.
- Tilsætningsstoffer kan være nødvendige for følsomme celletyper, der kræver specifikke næringsstoffer.
- Pre-Sort Bufferen indeholder ingen phenolrød og er en optisk klar buffer, der hjælper med at minimere baggrunden.
- Bufferen er formuleret til at minimere celleklumpning, hvilket letter ensartet dråbedannelse på fluorescensaktiverede cellesorteringsapparater.
- Bufferen har minimalt med calcium og magnesium for at minimere celleaggregering, da disse kationer er nødvendige cofaktorer for mange celleadhæsionsmolekyler.
- Pre-Sort Bufferen indeholder et FBS-baseret protein, der hjælper med at holde celler i en levedygtig tilstand under cellesorteringsapplikationer, men bufferen indeholder ikke EDTA, som kan have skadelige virkninger på celler.
- Det er nyttigt til fortynding og påføring af fluorescerende reagenser samt til suspension, vask og opbevaring af celler bestemt til florescensaktiveret cellesortering (FACS ) eller flowcytometrisk analyse.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 250 ml |
| Formulering | Frozen aqueous buffered solution containing no preservative, 0.2 μm sterile filtered. Endotoxin level is ≤0.96 EU/mL as determined by the LAL assay. |