Få mere at vide
Præ-blandet GFAA Matrix Modifier 3: 10 mg/ml NH4H2PO4 & 600 μg/ml Mg(NO3)2 i 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30003176
Skift visning
Mængde:
250 ml
Artikelnummer. Mængde
30003176 250 ml
1 options
Artikelnummer. 30003176 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGMPM3250
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Præ-blandet GFAA Matrix Modifier 3: 10 mg/ml NH4H2PO4 & 600 μg/ml Mg(NO3)2 i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Phosphate/Magnesium Nitrate
CAS 10361-65-6, 10377-60-3
Metoder GFAA/AA
Analyt- eller komponentnavne Ammonium Phosphate/Magnesium Nitrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Mængde 250 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ammonium Phosphate 10 mg/mL/Magnesium Nitrate 600 μg/mL