Få mere at vide
Forblandet GFAA Matrix Modifier 2: 1000 μg/ml Pd & 600 μg/ml Mg(NO3)2 i 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17923386
Skift visning
Mængde:
250 ml
Artikelnummer. Mængde
17923386 250 ml
1 options
Artikelnummer. 17923386 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGMPM2250
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Forblandet GFAA Matrix Modifier 2: 1000 μg/ml Pd & 600 μg/ml Mg(NO3)2 i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium/Magnesium Nitrate/Lead
CAS 7439-95-4/10377-60-3/7439-92-1, 7439-95-4, 10377-60-3, 7439-92-1
Metoder GFAA/AA
Analyt- eller komponentnavne Magnesium/Magnesium Nitrate/Lead
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Mængde 250 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Magnesium 600 μg/mL/Magnesium Nitrate 600 μg/mL/Lead 1000 μg/mL