Få mere at vide
Præ-blandet GFAA Matrix Modifier 1: 750 μg/ml Pd & 500 μg/ml Mg(NO3)2 i 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30003163
Skift visning
Mængde:
250 ml
Artikelnummer. Mængde
30003163 250 ml
1 options
Artikelnummer. 30003163 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGMPM1250
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Pre-Mixed GFAA Matrix Modifier 1: 750 μg/ml Pd & 500 μg/ml Mg(NO3)2 i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Nitrate/Palladium
CAS 10377-60-3, 5-3-7440
Metoder GFAA/AA
Analyt- eller komponentnavne Magnesium Nitrate/Palladium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Mængde 250 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Magnesium Nitrate 500 μg/mL/Palladium 750 μg/mL