Få mere at vide
Invitrogen™ Pre-miR™ miRNA Precursor negativ kontrol #1
Artikelnummer. 10249444
Skift visning
Mængde:
5 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10249444 5 nmol Hver
1 options
Artikelnummer. 10249444 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM17110
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Pre-miR™ miRNA Precursor negativ kontrol #1
Pre-miR™ miRNA-prækursorer er designet til at efterligne endogene miRNA'er. Pre-miR miRNA Precursor Negative Control #1 er designet til at blive brugt som en negativ kontrol til eksperimenter med Pre-miR miRNA-prækursorer. Transfekt Pre-miR miRNA Precursor Negative Control #1 ved at bruge samme metode som for dit eksperimentelle Pre-miR miRNA Precursorer, og brug derefter målgenekspressionen fra prøven transficeret med Pre-miR miRNA Precursor Negative Control #1 som baseline for evaluering af effekten af eksperimentet Pre-miR miRNA Precursor på målgenekspression. Fordele ved Pre-miR™ miRNA Precursor negativ kontrol #1:
  • Optimeret design resulterer i korrekt strengudnyttelse af RISC
  • Renset og klar til at
    transficere Om Pre-miR miRNA-prækursorer
    Pre-miR™ miRNA Precursor Molecules er små, kemisk modificerede, dobbeltstrengede RNA-molekyler designet til at efterligne endogene modne miRNA'er. Denne brugsklare miRNA-mimik kan introduceres i celler ved hjælp af transfektion eller elektroporationsparametre svarende til dem, der bruges til siRNA'er. De muliggør detaljeret undersøgelse af miRNA biologiske effekter via gain-of-function eksperimenter.
    Bruger Pre-miR miRNA Precursor negativ kontrol #1
    Pre-miR™ Negativ kontrol #1 er en tilfældig sekvens Pre-miR™ molekyle, der er blevet grundigt testet i humane cellelinjer og væv og valideret til at producere ingen identificerbare effekter på kendt miRNA-funktion. RNA-oligonukleotider er modtagelige for nedbrydning af eksogene ribonukleaser introduceret under håndtering. Bær handsker ved håndtering af dette produkt. Brug RNase-fri reagenser, rør og barrierepipettespidser. Efter modtagelsen opbevares den i en ikke-frostfri fryser ved eller °under -20 C (tørrede oligonukleotider sendes ved omgivelsestemperatur).
    NOTE:Pre-miR™ miRNA-prækursorer er ikke hårnålekonstruktioner og bør ikke forveksles med præ-miRNA'er.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Pre-miR™ miRNA leveres tørret ned i et enkelt rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares kl.– 20 °C. Den har 1 års garanti ved opbevaring tørret kl– 20 °C.
    Format Rør
    Kontroltype Negativ kontrol
    RNAi type miRNA efterligning
    Til brug med (applikation) miRNA & ikke-kodende RNA-analyse
    Etiket eller farvestof Ukonjugeret
    Produktlinje Ambion, Pre-miR
    Produkttype miRNA efterligning
    Mængde 5 nmol