Få mere at vide
Invitrogen™ Pre-miR™ miRNA Precursor Molecules —Negativ kontrol #2
Artikelnummer. 10391225
Skift visning
Mængde:
5 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10391225 5 nmol Hver
1 options
Artikelnummer. 10391225 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM17111
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Pre-miR™ miRNA Precursor Molecules —Negativ kontrol #2
En syntetisk miRNA mimik til miRNA funktionel analyse. Der tilføres 5 nmol.
  • Optimeret design resulterer i korrekt strengudnyttelse af RISC
  • Renset og klar til at transficere
    Invitrogen™ Pre-miR™ miRNA Precursor Molecules er små, kemisk modificerede, dobbeltstrengede RNA-molekyler designet til at efterligne endogene modne miRNA'er. Denne brugsklare miRNA-mimik kan introduceres i celler ved hjælp af transfektion eller elektroporationsparametre svarende til dem, der bruges til siRNA'er. De muliggør detaljeret undersøgelse af miRNA biologiske effekter via gain-of-function eksperimenter. Pre-miR™ Negativ kontrol #2 er en tilfældig sekvens Pre-miR™ molekyle, der er blevet grundigt testet i humane cellelinjer og væv og valideret til at producere ingen identificerbare effekter på kendt miRNA-funktion. NOTE: Pre-miR™ miRNA-prækursorer er ikke hårnålekonstruktioner og bør ikke forveksles med præ-miRNA'er.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Pre-miR™ miRNA leveres tørret ned i et enkelt rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares kl.– 20 °C. Den har 1 års garanti ved opbevaring tørret kl– 20 °C.
    Format Rør
    Kontroltype Negativ kontrol
    RNAi type miRNA efterligning
    Arter ADN, Mus, Rotte
    Til brug med (applikation) miRNA & ikke-kodende RNA-analyse
    Etiket eller farvestof Ukonjugeret
    Produktlinje Ambion, Pre-miR
    Produkttype miRNA efterligning
    Mængde 5 nmol