Få mere at vide
Invitrogen™ Pre-miR™ miRNA Precursor
Beskrivelse
miRNA-prækursormolekyler er små, kemisk modificerede dobbeltstrengede RNA-molekyler, der er designet til at efterligne endogene modne miRNA'er.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 5X |
| Indhold og opbevaring | Pre-miR™ miRNA leveres tørret ned i et enkelt rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares kl.– 20 °C. Den har 1 års garanti ved opbevaring tørret kl– 20 °C. |
| Oversigt | Pre-miR™ miRNA Precursor Molecule, 5nmol, flydende, beskyttet mod fysisk skade, isolere fra uforenelige stoffer, opbevares i original beholder |
| Endelig produkttype | Pre-miR™ miRNA Precursor Molecule |
| Emballagetype | 1 hver |
| Produktlinje | Ambion, Pre-miR |
| Produkttype | Pre-miR™ miRNA Precursor Molecule |
| Mængde | 5 nmol |
| Prøvestørrelse | 5nmol |
| Form | Væske |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.