Få mere at vide
Invitrogen™ Pre-miR™ hsa-miR-1 miRNA Precursor positiv kontrol
Beskrivelse
The Pre-miR™ hsa-miR-1 miRNA Precursor is intended for use as a positive control in experiments utilizing Pre-miR miRNA Precursors. This precursor was chosen as a positive control because, upon delivery into cells, it effectively down regulates the expression of twinfilin-1, also known as PTK9, at the mRNA level (60-95% reduction. Effective delivery and activity of the Pre-miR hsa-miR-1 miRNA Precursor can be detected by real-time PCR using a TaqMan™ Gene Expression Assay to PTK9 (Assay IDs: Hs00702289_s1 [human], Mm01598980_g1 [mouse]).
De Pre-miR™ hsa-miR-1 miRNA Precursor er beregnet til brug som en positiv kontrol i eksperimenter med anvendelse Pre-miR miRNA-prækursorer. Denne precursor blev valgt som en positiv kontrol, fordi den ved levering til celler effektivt nedregulerer ekspressionen af twinfilin-1, også kendt som PTK9, på mRNA-niveauet (60-95 % reduktion. Effektiv levering og aktivitet af Pre-miR hsa-miR-1 miRNA Precursor kan påvises ved real-time PCR ved hjælp af en TaqMan™ Genekspressionsanalyse til PTK9 (assay-id'er: Hs00702289_s1 [menneske], Mm01598980_g1 [mus]).
Om Pre-miR miRNA-prækursorer
Pre-miR™ miRNA Precursor Molecules er små, kemisk modificerede dobbeltstrengede RNA-molekyler designet til at efterligne endogene modne miRNA'er. Disse brugsklare miRNA-mimikere, som ligner, men ikke er identiske med siRNA'er, kan indføres i celler ved hjælp af transfektion eller elektroporationsparametre, der ligner dem, der anvendes til siRNA'er. De muliggør detaljeret undersøgelse af miRNA biologiske effekter via gain-of-function eksperimenter (figur 1). Positiv og negativ kontrol Pre-miR miRNA-prækursorer (angivet ovenfor) eller Pre-miR™ Precursor Starter Kit kan bruges til at optimere transfektion af Pre-miR miRNA-prækursorer.
Pre-miR miRNA Precursor Molecules er blevet omhyggeligt designet og modificeret for at sikre, at den korrekte streng, der repræsenterer det ønskede modne miRNA, optages i det RNA-inducerede silencing-lignende kompleks, der er ansvarlig for miRNA-aktivitet (figur 2). I modsætning til miRNA-ekspressionsvektorer kan disse syntetiske molekyler bruges i dosisresponsundersøgelser på grund af deres introduktion direkte i cellen ved transfektion eller elektroporation. Takket være deres lille størrelse er de lettere at transficere end vektorer og kan leveres under betingelser, der er identiske med dem, der anvendes til siRNA'er.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Pre-miR™ miRNA leveres tørret ned i et enkelt rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares ved -20 °C. Garanteret i 1 år ved opbevaring tørret ved -20 °C. |
| Kontroltype | Positiv kontrol |
| RNAi type | miRNA efterligning |
| Arter | ADN, Mus, Rotte |
| Til brug med (applikation) | miRNA& Ikke-kodende RNA-analyse |
| Inkluderer | Pre-miR™ miRNA is provided dried down in a single tube, along with nuclease-free Water for resuspension |
| Etiket eller farvestof | Ukonjugeret |
| Produktlinje | Ambion, Pre-miR |
| Produkttype | miRNA efterligning |
| Renhed | HPLC |
| Vis mere |