Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Partikelstørrelse | 0,5 mm |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 300μ L til 1,8 ml |
| Materiale | Glas |
| Dnase Free | Ja |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til behandling af gær, celler, svampe, bakterier, sporer |
| Til brug med (udstyr) | Bead Mill 4 og 24 Homogenisatorer |
| RNase fri | Ja |
| Produkttype | Hårde mikroorganisme lysende blandingsrør |