Få mere at vide
Fisherbrand™ Forfyldte perlemøllerør
Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
Blødt vævshomogeniserende blandingsrør
Hårde mikroorganisme lysende blandingsrør
Hårdtvævshomogeniserende blandingsrør
Slibeblandingsrør til hårdt væv
Kapacitet (metrisk):
2 ml
7 ml
Partikelstørrelse:
0,5 mm
1,4 mm
2,4 mm
2,8 mm
Materiale:
Glas
Keramisk
Metal
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Slibeblandingsrør til hårdt væv |
| Kapacitet (metrisk) | 7 ml |
| Partikelstørrelse | 2,8 mm |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 1 til 5 ml |
| Diameter (metrisk) | 15.3 mm |
| Længde (metrisk) | 57 mm (uden hætte); 60 mm (med hætte) |
| Materiale | Keramisk |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til behandling af hjerne, lever, muskler, hud, blade |
| Til brug med (udstyr) | Bead Mill 4 og 24 Homogenisatorer |