Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Partikelstørrelse | 2,8 mm |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 300μ L til 1,8 ml |
| Diameter (metrisk) | 10.8 mm |
| Længde (metrisk) | 46 mm (uden hætte); 49 mm (med hætte) |
| Materiale | Keramisk |
| Dnase Free | Ja |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til behandling af hjerne, lever, muskler, hud, blade |
| Til brug med (udstyr) | Bead Mill 4 og 24 Homogenisatorer |
| RNase fri | Ja |
| Vis mere |