Få mere at vide
Fisherbrand™ Forfyldte perlemøllerør
Artikelnummer. 15545799 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Produkttype:
Blødt vævshomogeniserende blandingsrør
Hårde mikroorganisme lysende blandingsrør
Hårdtvævshomogeniserende blandingsrør
Slibeblandingsrør til hårdt væv
Kapacitet (metrisk):
2 ml
7 ml
Partikelstørrelse:
0,5 mm
1,4 mm
2,4 mm
2,8 mm
Materiale:
Glas
Keramisk
Metal
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Kapacitet (metrisk) Partikelstørrelse Materiale Pakningsstørrelse
15545799 Hårde mikroorganisme lysende blandingsrør 2 ml 0,5 mm Glas Hver
15555799 Blødt vævshomogeniserende blandingsrør 2 ml 1,4 mm Keramisk Pakke med 50
15535799 Slibeblandingsrør til hårdt væv 2 ml 2,4 mm Metal Hver
15565799 Hårdtvævshomogeniserende blandingsrør 2 ml 2,8 mm Keramisk Pakke med 50
15585799 Blødt vævshomogeniserende blandingsrør 7 ml 1,4 mm Keramisk Hver
15575799 Slibeblandingsrør til hårdt væv 7 ml 2,4 mm Metal Hver
15595799 Slibeblandingsrør til hårdt væv 7 ml 2,8 mm Keramisk Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15545799
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
50 2 ml rør fyldt med 0,5 mm glasperler
Til brug med Bead Mill 4 og Bead Mill 24 homogenisatorer. Kan også bruges med de fleste andre kommercielle perlemøller.
  • Anvendes til behandling af gær, celler, svampe, bakterier, sporer
  • 2mL rør lukket med skruelåg og o-ring
  • RNase/DNase fri
  • Behandlingsområde: 300 μL til 1,8 ml
  • Ikke-steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Partikelstørrelse 0,5 mm
Lydstyrkeområde (metrisk) 300μ L til 1,8 ml
Materiale Glas
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Anvendes til behandling af gær, celler, svampe, bakterier, sporer
Til brug med (udstyr) Bead Mill 4 og 24 Homogenisatorer
RNase fri Ja
Produkttype Hårde mikroorganisme lysende blandingsrør