Få mere at vide
Fisherbrand™ Forfyldte perlemøllerør
Artikelnummer. 15535799 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 ml
7 ml
Partikelstørrelse:
0,5 mm
1,4 mm
2,4 mm
2,8 mm
Materiale:
Glas
Keramisk
Metal
Produkttype:
Blødt vævshomogeniserende blandingsrør
Hårde mikroorganisme lysende blandingsrør
Hårdtvævshomogeniserende blandingsrør
Slibeblandingsrør til hårdt væv
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Partikelstørrelse Materiale Produkttype Pakningsstørrelse
15535799 2 ml 2,4 mm Metal Slibeblandingsrør til hårdt væv Hver
15545799 2 ml 0,5 mm Glas Hårde mikroorganisme lysende blandingsrør Hver
15555799 2 ml 1,4 mm Keramisk Blødt vævshomogeniserende blandingsrør Pakke med 50
15565799 2 ml 2,8 mm Keramisk Hårdtvævshomogeniserende blandingsrør Pakke med 50
15585799 7 ml 1,4 mm Keramisk Blødt vævshomogeniserende blandingsrør Hver
15575799 7 ml 2,4 mm Metal Slibeblandingsrør til hårdt væv Hver
15595799 7 ml 2,8 mm Keramisk Slibeblandingsrør til hårdt væv Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15535799
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
50 forstærkede rør fyldt med 2,38 mm metalperler
Til brug med Bead Mill 4 og Bead Mill 24 homogenisatorer. Kan også bruges med de fleste andre kommercielle perlemøller.
  • Anvendes til behandling af knogler, hår, negle, muskler, frø, majs, nødder
  • 2mL forstærkede rør lukket med skruelåg
  • RNase/DNase fri
    • Længde uden hætte: 46 mm
    • Længde med hætte: 49mm
    • Diameter: 10,8 mm
  • Ikke-steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Partikelstørrelse 2,4 mm
Lydstyrkeområde (metrisk) 300μ L til 1,8 ml
Diameter (metrisk) 10.8 mm
Længde (metrisk) 46 mm (uden hætte); 49 mm (med hætte)
Autoklaverbar Autoclavable
Materiale Metal
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Anvendes til behandling af knogler, hår, negle, muskler, frø, majs, nødder
Til brug med (udstyr) Bead Mill 4 og Bead Mil 24 Homogenisatorer
RNase fri Ja
Produkttype Slibeblandingsrør til hårdt væv