Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Pre-drilled Rubber Stopper Without Holes
Artikelnummer. 11794528
Skift visning
Farve:
Blå
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Farve unitSize
11794528 Blå Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11794528 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. 203029
Use these stoppers for a variety of applications. Saint Gobain Life Sciences Rubber Stoppers Without Holes are ideal for chemical transfer.
  • Designed to keep container contents secure
  • Ideal for securing glass, metal and plastic containers
  • Easy to use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Højde (metrisk) 30mm
Mængde 50/Pk.
Farve Blå
Diameter (metrisk) bund 23 mm
Diameter (metrisk) Top 29 mm
Materiale Natural Rubber
Produkttype Rubber Stopper