Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Pre-Drilled Conical Rubber Stoppers
Artikelnummer. 11754558
Skift visning
Farve:
Blå
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11754558 Blå Pakke med 25
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11754558 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. 203241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00 DKK
    450.52 DKK / Pakke med 25
    Spare 244.48 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 25-01-2027
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Saint Gobain Life Sciences Pre-Drilled Conical Rubber Stoppers for use with specially designed dip tubes or vent configurations.
  • Resistant to common laboratory chemicals
  • Provide a perfect seal and exceptional bonding
  • With pre-drilled holes
  • Resistant to temperatures from -5 to 70°C (120°C in humid atmosphere)
  • Highly elastic, for perfect sealing and adhesion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) hul 6.5 mm
Højde (metrisk) 35 mm
Mængde 25/Pk.
Temperaturområde (metrisk) Resistant from -5 to 70°C
Samlede positioner 5
Farve Blå
Diameter (metrisk) bund 34 mm
Diameter (metrisk) Top 41 mm
Materiale Natural Rubber
Produkttype Rubber Stopper