Få mere at vide
Brady™ Forudskårne vinyletiketter til BradyJet J4000 og J5000
Artikelnummer. 17499182
Skift visning
Højde (metrisk):
55,1 mm
74,9 mm
104,9 mm
177,8 mm
210 mm
Lodret gentagelse (metrisk):
92,1 mm
117,5 mm
162 mm
222,3 mm
266,7 mm
Bredde (metrisk):
85,1 mm
110 mm
155 mm
254 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Lodret gentagelse (metrisk) Bredde (metrisk)
17499182 55,1 mm 92,1 mm 85,1 mm
17429192 74,9 mm 117,5 mm 110 mm
17439182 104,9 mm 162 mm 155 mm
17419192 177,8 mm 266,7 mm 254 mm
17469192 210 mm 222,3 mm 155 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17499182 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 148657
Only null left
Add to basket
Add to basket
B-2569 er ideel til indendørs facilitetsetiketter, herunder 5S, sikkerhed, advarsel, rørmarkører, udstyr og visuelle arbejdspladsetiketter på rustfrit stål og glatte overflader.
  • Specielt formuleret topcoat forbedrer farver og etiketudseende
  • Testet til at modstå eksponering for væsker, alkohol og kemikalier samt indendørs fluorescerende og UV-belysning
  • Topcoat beskytter print mod udtværing og barske forhold
  • Inkjet-modtagelige etiketter til brug med BradyJet J4000 eller J5000 farvelabelprinter
  • Der kræves en blækpatron for at udskrive dette materiale
Specifications
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Vinyl (inkjet-modtagelig)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Elektrisk mærkning, identifikation af farekommunikation, lagermærkning
Til brug med (udstyr) BradyJet J4000 og J5000 farvelabelprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
nr. pr. pakke 340 Labels/Roll
Mængde 340 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +140°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +60 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0053 in.
Tykkelse (metrisk) 0.14 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 92,1 mm
Dimensioner (LxB) 85.09 x 55.12 mm
Længde (engelsk) 3.35 in.
Bredde (engelsk) 2.17 in.
Bredde (metrisk) 85,1 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 85.1 mm
Højde (engelsk) 3.35 in.
Højde (metrisk) 55,1 mm
Højde (metrisk) printbart område 55.1 mm
Alternativt varenummer J50-260-2595