Få mere at vide
Brady™ Forudskårne polyesteretiketter til BradyJet J4000 og J5000
Artikelnummer. 17499192
Skift visning
Højde (metrisk):
55,1 mm
74,9 mm
104,9 mm
177,8 mm
210 mm
Bredde (metrisk):
85,1 mm
110 mm
155 mm
254 mm
Lodret gentagelse (metrisk):
92,08 mm
117,48 mm
161,93 mm
222,25 mm
266,70 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Lodret gentagelse (metrisk)
17499192 177,8 mm 254 mm 266,70 mm
17449192 55,1 mm 85,1 mm 92,08 mm
17439192 74,9 mm 110 mm 117,48 mm
17469182 104,9 mm 155 mm 161,93 mm
17409202 210 mm 155 mm 222,25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17499192 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 148667
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
B-2569 er ideel til indendørs facilitetsetiketter, herunder 5S, sikkerhed, advarsel, rørmarkører, udstyr og visuelle arbejdspladsetiketter på rustfrit stål og glatte overflader.
  • Specielt formuleret topcoat forbedrer farver og etiketudseende
  • Testet til at modstå eksponering for væsker, alkohol og kemikalier samt indendørs fluorescerende og UV-belysning
  • Topcoat beskytter print mod udtværing og barske forhold
  • Inkjet-modtagelige etiketter til brug med BradyJet J4000 eller J5000 farvelabelprinter
  • Der kræves en blækpatron for at udskrive dette materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Polyester (inkjet-modtagelig)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Elektrisk mærkning, identifikation af farekommunikation, lagermærkning
Til brug med (udstyr) BradyJet J4000 og J5000 farvelabelprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
nr. pr. pakke 100 Labels/Roll
Mængde 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +140°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +60 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0047 in.
Tykkelse (metrisk) 0.11 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 266,70 mm
Dimensioner (LxB) 254 x 177.80 mm
Længde (engelsk) 10 in.
Bredde (engelsk) 7 in.
Bredde (metrisk) 254 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 254 mm
Højde (engelsk) 10 in.
Højde (metrisk) 177,8 mm
Højde (metrisk) printbart område 177.8 mm
Alternativt varenummer J50-265-2569