Få mere at vide
Brady™ Forudskårne polyesteretiketter til BradyJet J4000 og J5000
Artikelnummer. 17449192
Højde (metrisk):
55,1 mm
74,9 mm
104,9 mm
177,8 mm
210 mm
Bredde (metrisk):
85,1 mm
110 mm
155 mm
254 mm
Lodret gentagelse (metrisk):
92,08 mm
117,48 mm
161,93 mm
222,25 mm
266,70 mm
Artikelnummer. 17449192
Brand: Brady™ 148662
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
B-2569 er ideel til indendørs facilitetsetiketter, herunder 5S, sikkerhed, advarsel, rørmarkører, udstyr og visuelle arbejdspladsetiketter på rustfrit stål og glatte overflader.
  • Specielt formuleret topcoat forbedrer farver og etiketudseende
  • Testet til at modstå eksponering for væsker, alkohol og kemikalier samt indendørs fluorescerende og UV-belysning
  • Topcoat beskytter print mod udtværing og barske forhold
  • Inkjet-modtagelige etiketter til brug med BradyJet J4000 eller J5000 farvelabelprinter
  • Der kræves en blækpatron for at udskrive dette materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Polyester (inkjet-modtagelig)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Elektrisk mærkning, identifikation af farekommunikation, lagermærkning
Til brug med (udstyr) BradyJet J4000 og J5000 farvelabelprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
nr. pr. pakke 340 Labels/Roll
Mængde 340 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +140°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +60 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0047 in.
Tykkelse (metrisk) 0.11 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 92,08 mm
Dimensioner (LxB) 85.09 x 55.12 mm
Længde (engelsk) 3.35 in.
Bredde (engelsk) 2.17 in.
Bredde (metrisk) 85,1 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 85.09 mm
Højde (engelsk) 3.35 in.
Højde (metrisk) 55,1 mm
Højde (metrisk) printbart område 55.12 mm
Alternativt varenummer J50-260-2569