Få mere at vide
Thermo Scientific™ Forudskåret PEEK Slange i en 5-fods spole
Artikelnummer. p-4522294 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (engelsk) Indre:
0,003 tommer.
0,005 tommer
0,007 tommer.
0,010 tommer
0,020 tommer
0,030 tommer.
0,040 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10428114
Brand: Thermo Scientific™ 37003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Forudskåret PEEK Slange i en 5-fods spole skæres let til i den ønskede længde.
Thermo Scientific™ Forudskåret PEEK Slange i en 5-fods spole skæres let til i den ønskede længde.
  • Bred kemisk kompatibilitet
  • Biokompatibel
  • Kan bruges med standard fingertætte fittings
  • Resistent over for de fleste organiske opløsningsmidler, men salpetersyre, svovlsyre, dichlormethan, THF og DMSO anbefales ikke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med HPLC
Type HPLC rør
Oversigt 0,003 in.ID; 5 fods længde; Neutral
Diameter (engelsk) Indre 0,003 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.076 mm
Samlet længde (engelsk) 5 ft.
Samlet længde (metrisk) 1.524 m
Materiale PEEK
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.