Få mere at vide
Thermo Scientific™ Forudskåret PEEK Slange i en 5-fods spole
Artikelnummer. 10428114 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
0,003 tommer.
0,005 tommer
0,007 tommer.
0,010 tommer
0,020 tommer
0,030 tommer.
0,040 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Pakningsstørrelse
10428114 0,003 tommer. Hver
10421385 0,005 tommer Hver
12612810 0,007 tommer. Hver
11577691 0,007 tommer. Hver
10013984 0,010 tommer Hver
10659875 0,020 tommer Hver
10197364 0,030 tommer. Hver
12642810 0,040 tommer. Hver
10260535 0,040 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10428114 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 37003
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Thermo Scientific™ Forudskåret PEEK Slange i en 5-fods spole skæres let til i den ønskede længde.
Thermo Scientific™ Forudskåret PEEK Slange i en 5-fods spole skæres let til i den ønskede længde.
  • Bred kemisk kompatibilitet
  • Biokompatibel
  • Kan bruges med standard fingertætte fittings
  • Resistent over for de fleste organiske opløsningsmidler, men salpetersyre, svovlsyre, dichlormethan, THF og DMSO anbefales ikke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med HPLC
Type HPLC rør
Oversigt 0,003 in.ID; 5 fods længde; Neutral
Diameter (engelsk) Indre 0,003 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.076 mm
Samlet længde (engelsk) 5 ft.
Samlet længde (metrisk) 1.524 m
Materiale PEEK
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.