Få mere at vide
Thermo Scientific™ Forudskåret PEEK Slange i en 5-fods spole
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Forudskåret PEEK Slange i en 5-fods spole skæres let til i den ønskede længde.
- Broad chemical compatibility
- Biocompatible
- May be used with standard fingertight fittings
- Resistant to most organic solvents however nitric acid, sulfuric acid, dichloromethane, THF and DMSO are not recommended
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | HPLC |
| Type | HPLC Tubing |
| Oversigt | 0.005 in. ID; 5 ft. length; Red |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,005 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.127 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 5 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 1.524 m |
| Materiale | PEEK |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.