Få mere at vide
Brady™ Forudskårne tomme etiketter til BBP3X-, S3XXX- og i3300-printere
Artikelnummer. 15991001 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Hvid
Højde (metrisk):
72 mm
75 mm
152 mm
Bredde (metrisk):
28,6 mm
57 mm
101 mm
Lodret gentagelse (metrisk):
82,6 mm
158,8 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 175
Pakke med 300
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Lodret gentagelse (metrisk) Pakningsstørrelse
15991001 Hvid 72 mm 28,6 mm 82,6 mm Pakke med 300
15981001 Hvid 75 mm 57 mm 82,6 mm Pakke med 300
15911011 Gul 75 mm 57 mm 82,6 mm Pakke med 300
15971001 Hvid 152 mm 101 mm 158,8 mm Pakke med 175
15901011 Gul 152 mm 101 mm 158,8 mm Pakke med 175
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15991001 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 120932
På lager
Materialet på disse etiketter er ideelt til indendørs og udendørs facilitetsetiketter.
  • Ideel til 5S-etiketter, sikkerhedsetiketter, advarselsetiketter, rørmarkører, udstyrsetiketter og visuelle arbejdspladsetiketter
  • Vinyl materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Glans
Materiale Vinyl (B-7569)
Print teknologi Termisk overførsel
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Facilitetsidentifikation, identifikation af farekommunikation, elektrisk mærkning
Til brug med (udstyr) BBP ™30, ™BBP 31, ™BBP 33, ™BBP 35 Multicolor, ™BBP 37 Multicolor, BradyPrinter i3300, S3000, S3100 og i5300 industrielle etiketprintere
Etiketter pr. række 1
Mængde 300 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +75 °C
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 82,6 mm
Bredde (metrisk) 28,6 mm
Højde (metrisk) 72 mm
Alternativt varenummer B30-242-7569-WT