Få mere at vide
Brannan Forkalibreret vandtæt digitalt testtermometer
Artikelnummer. 17826905
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-40 °C til 200 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
17826905 -40 °C til 200 °C
1 options
Artikelnummer. 17826905 Leverandør Brannan Leverandørnr. TC004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.00 DKK
    188.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 34.14 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Vandtæt termometer komplet med prækalibreret certifikat sat på to faste punkter.
  • Vandtæt og prækalibreret
Tekniske data
Kalibreringspunkter 0 °C og 90 °C
Certificeringer/compliance CE/ROHS/WEEE
Display Dimensioner 18 x 8 mm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Test af temperaturen af fast eller væske
Højde (engelsk) 0,78 tommer
Højde (metrisk) 2 cm
Inkluderer Batteri og instruktioner
Længde (metrisk) 7,87 tommer
Materiale Plast
Model- 31/162/0
Sondetype Rustfrit stål
Opløsning 0,1°C
Vægt (engelsk) 0.06 lb.
Vægt (metrisk) 31 g
Bredde (engelsk) 0,59 tommer
Datalagring Ingen
Maks. Temperatur (engelsk) 392 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 200 °C
Min. Temperatur (engelsk) -40 °F
Min. Temperatur (metrisk) -40 °C
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til 392 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 200 °C
Kalibreret 2 punkt sporbar
Til brug med (udstyr) Jord eller væske
Batterilevetid 1500 Hr.
Batteritype LR754
Nøjagtighed ved -40/-1± 2 °C, 0/100 °C± 1°C, 101/150± 2 °C
Underafdeling 0.1
Nedsænkningslængde 35 mm
Vise LCD
Bredde (metrisk) 1.5 cm
IP-vurdering IP65