Få mere at vide
Brannan Pre-calibrated Max Min Digital Reading Thermometer For Batch Sampling
Artikelnummer. 32214734
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-10°C to 50°C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
32214734 -10°C to 50°C
1 options
Artikelnummer. 32214734 Leverandør Brannan Leverandørnr. TC023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.12 DKK
    369.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 303.86 DKK
    45% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Features a 2 m cable for connection to an external temperature sensor.
  • Maximum and minimum temperature recording with high/low temperature alarm settings
  • Internal temperature range: -10°C to +50°C
  • External temperature range: -50°C to +70°C
  • Switchable between Celsius and Fahrenheit
  • Supplied with a 2-point traceable calibration certificate
  • Fixed calibration points: -18°C and 0°C
  • Main body includes magnet, clip and stand
Tekniske data
Flaske størrelse 30 mL
Kalibreringspunkter -18°C and 0°C
Certificeringer/compliance CE/RoHS/WEEE
Dimensioner (L x B x H) 6.3 x 1.5x 6.3 cm
Engangs Reusable
Til brug med (applikation) Monitor Sample Temperatures in Controlled Storage
Inkluderer 30 mL Polypropylene Bottle
Længde (engelsk) Kabel 2 m
Længde (metrisk) 6.3 cm
Materiale ABS Plastic
Opløsning 0.1°C
Produkttype Batch Sampling Thermometer
Maks. Temperatur (engelsk) 122°F (internal), 158°F (external)
Maks. Temperatur (metrisk) 50°C (internal), 70°C (external)
Min. Temperatur (engelsk) 14°F (internal), -58°F (external)
Min. Temperatur (metrisk) -10°C (internal), -50°C (external)
Temperaturområde (engelsk) 14°F to 122°F
Temperaturområde (metrisk) -10°C to 50°C
Kalibreret 2-point Traceable
Batteritype AAA
Underafdeling 0.1°C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 1.5 cm