Få mere at vide
Brannan Forkalibreret Jumbo Termometer og Hygrometer
Beskrivelse
- Termometer med høj nøjagtighed leveres med sporbart kalibreringscertifikat
- Kalibreringspunkter 0 °C og 35 °C
- Maksimal og minimum optagemulighed
- 2 m kabel til ekstern sensor
- Temperaturområder -10 °C til +50 °C
- Inkluderer magnet, clips og stativ
- Udskiftningsprober er tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Termohygrometer |
| Fugtighedsområde | 20 til 90 % |
| Opløsning | 1% RH |
| Nøjagtighed | ±5 % RF mellem 30 og 90 RF ellers± 7% RH |
| Temperaturområde (metrisk) | -10/50 °C (ind), -50/70 °C (ud) |
| Temperatur nøjagtighed | ±1 °C mellem -10/60 °C ellers± 2 °C |
| Temperaturopløsning | 0,1 °C |
| Dimensioner (L x B x H) | 125 x 23 x 100 mm |
| Til brug med (applikation) | Temperaturaflæsning |